COM448622884
Combi-Blocks, Inc.
N-Cbz-N'-propyl-DL-phenylglycinamide
About This Item
Iupac Name
benzyl 2-oxo-1-phenyl-2-(propylamino)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C19H22N2O3/c1-2-13-20-18(22)17(16-11-7-4-8-12-16)21-19(23)24-14-15-9-5-3-6-10-15/h3-12,17H,2,13-14H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
InChI
MSIHZKDZXGXUDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0810
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)