Documenti fondamentali
COM448622740
Combi-Blocks, Inc.
5-(2,4-Dichlorophenyl)pyridin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.1
Numero MDL:
Iupac Name
5-(2,4-dichlorophenyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H8Cl2N2/c12-8-2-3-9(10(13)5-8)7-1-4-11(14)15-6-7/h1-6H,(H2,14,15)
InChI
ZNFTYJQTJXHFNC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0521
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0521
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)