Documenti fondamentali
COM448622652
Combi-Blocks, Inc.
3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.24
Numero MDL:
Iupac Name
3'-fluoro-6'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10FNO/c1-17-14-6-5-12(15)8-13(14)11-4-2-3-10(7-11)9-16/h2-8H,1H3
InChI
IMWQMJHDSLAUSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0376
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0376
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)