Documenti fondamentali
COM448622538
Combi-Blocks, Inc.
3-(3,5-Dichlorophenyl)aniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.58
Numero MDL:
Iupac Name
3',5'-dichloro[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H9Cl2N.ClH/c13-10-4-9(5-11(14)7-10)8-2-1-3-12(15)6-8;/h1-7H,15H2;1H
InChI
ICZPFCOAVHBRNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0199
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0199
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)