COM448622218
Combi-Blocks, Inc.
1-Cyclohexyl-6-fluoro-1,3-benzodiazole
About This Item
Iupac Name
1-cyclohexyl-6-fluoro-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C13H15FN2/c14-10-6-7-12-13(8-10)16(9-15-12)11-4-2-1-3-5-11/h6-9,11H,1-5H2
InChI
VNVCGBCUQSDFOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0319
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0319
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)