COM448622217
Combi-Blocks, Inc.
1-Cyclohexyl-6,7-difluoro-1,2,3-benzotriazole
About This Item
Iupac Name
1-cyclohexyl-6,7-difluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C12H13F2N3/c13-9-6-7-10-12(11(9)14)17(16-15-10)8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2
InChI
YUONRARSLNXSMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0317
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0317
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)