COM448621600
Combi-Blocks, Inc.
1-t-Butyl-benzoimidazole-6-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-tert-butyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-12(2,3)14-7-13-9-5-4-8(11(15)16)6-10(9)14/h4-7H,1-3H3,(H,15,16)
InChI
AGJWGCANKYVLTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1642
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1642
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)