Documenti fondamentali
COM448620816
Combi-Blocks, Inc.
1-(3,4-Dichlorophenyl)pyrrolidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.11
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N/c11-9-4-3-8(7-10(9)12)13-5-1-2-6-13/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI
IQYQDUDDTDRSLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6388
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6388
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)