Documenti fondamentali
COM448620263
Combi-Blocks, Inc.
2-Methoxy-4-(piperidin-1-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.29
Numero MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4-(1-piperidinyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-15-12-9-10(5-6-11(12)13)14-7-3-2-4-8-14/h5-6,9H,2-4,7-8,13H2,1H3
InChI
NAMDFHPYOLDNDF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3941
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3941
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)