COM448620113
Combi-Blocks, Inc.
4,5-Dimethoxy-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4,5-dimethoxy-2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO5/c1-18-10-6-8(13(16)17)9(7-11(10)19-2)14-5-3-4-12(14)15/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI
IQEAQDYYCKEESH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3732
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)