Documenti fondamentali
COM448619742
Combi-Blocks, Inc.
3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-tert-butyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c1-9(2,3)8-4-5-11(10-8)6-7-12/h4-5,12H,6-7H2,1-3H3
InChI
IBOFWWFXTWVQTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3097
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3097
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)