Documenti fondamentali
COM448619457
Combi-Blocks, Inc.
6-Bromo-2-isopropylaminopyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.09
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-N-isopropyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-6(2)10-8-5-3-4-7(9)11-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI
FZACLMVHJVRFML-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2589
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2589
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)