Documenti fondamentali
COM448619446
Combi-Blocks, Inc.
4,7-Dichloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.04
Numero MDL:
Iupac Name
4,7-dichloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H3Cl2F4N/c11-5-2-1-4-6(12)3-7(10(14,15)16)17-9(4)8(5)13/h1-3H
InChI
IIUHKGPQNHZIJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2568
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2568
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)