Documenti fondamentali
COM448619348
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.08
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C11H7BrF3NO/c1-17-6-2-3-9-7(4-6)8(12)5-10(16-9)11(13,14)15/h2-5H,1H3
InChI
IVMJQGFGIGPEPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2401
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2401
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)