Documenti fondamentali
COM448617818
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Bromophenyl)propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.09
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-bromophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-6(9(11)12)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
InChI
IQKONPFMPIFWCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5730
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5730
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)