Documenti fondamentali
COM448615539
Combi-Blocks, Inc.
2,4-Dichloro-5-(2-(dimethylamino)ethoxy)phenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.94
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BCl2NO3/c1-14(2)3-4-17-10-5-7(11(15)16)8(12)6-9(10)13/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
InChI
UTMSRBAESHGWBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6496
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6496
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)