Documenti fondamentali
COM448614862
Combi-Blocks, Inc.
[2-(tert-Butylcarbamoyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.06
Numero MDL:
Iupac Name
(2-(tert-butylcarbamoyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H15BF3NO3/c1-11(2,3)17-10(18)9-7(12(14,15)16)5-4-6-8(9)13(19)20/h4-6,19-20H,1-3H3,(H,17,18)
InChI
QQDOPPAVVMVBNZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4679
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4679
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)