Documenti fondamentali
COM448614650
Combi-Blocks, Inc.
3,5-Difluoro-4-methoxy-2-methylphenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.97
Numero MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-methoxy-2-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BF2O3/c1-4-5(9(12)13)3-6(10)8(14-2)7(4)11/h3,12-13H,1-2H3
InChI
INITXGASRQPIOH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4099
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4099
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)