Documenti fondamentali
COM448611724
Combi-Blocks, Inc.
5-Fluoro-2-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.61
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8FNO.ClH/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
InChI
KZXVFYUNWRUFBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1332
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1332
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)