COM448611223
Combi-Blocks, Inc.
3-Piperidin-1-ylbenzonitrile
About This Item
Iupac Name
3-(1-piperidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2/c13-10-11-5-4-6-12(9-11)14-7-2-1-3-8-14/h4-6,9H,1-3,7-8H2
InChI
IMEMJQTXKKOYGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-1891
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-1891
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)