Documenti fondamentali
CIAH99BC9F57
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Chloro-5-iodo-2-methylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.49
Iupac Name
3-chloro-5-iodo-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClIO2/c1-4-6(8(11)12)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI
OPQJPHAKHSUPCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/1702698-94-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)