Documenti fondamentali
CIAH998D86E9
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Fluoro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.67
Numero MDL:
Iupac Name
6-fluoro-2-methyl-1-indanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN.ClH/c1-6-4-7-2-3-8(11)5-9(7)10(6)12;/h2-3,5-6,10H,4,12H2,1H3;1H
InChI
MCWIMLJKRNMZRG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature, keep dry and cool
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1384429-27-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0644467.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)