Documenti fondamentali
CIAH998D83EA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(1h-Pyrazol-4-yl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.18
Numero MDL:
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-4-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10-11-6-8/h1-6,12H,(H,10,11)
InChI
PKRONVFNRZHWSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, stored under nitrogen
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/191980-64-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0239154.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)