Documenti fondamentali
CIAH996D3518
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2-Cyclohexylethyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.03
Numero MDL:
P. ebollizione
284.1+-23.0 C at 760 mmHg
Punto di fusione
N/A
Iupac Name
2-cyclohexylethylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H17BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8,10-11H,1-7H2
InChI
UTDUYVCUESABMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/105869-43-0.html
Boiling point
284.1+-23.0 C at 760 mmHg
Melting Point
N/A
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0175306.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)