Documenti fondamentali
CIAH9917D301
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Methyl-3-(S-methylsulfonimidoyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.25
Numero MDL:
P. ebollizione
265.5+-33.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
1-methyl-3-(methylsulfonimidoyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-7-4-3-5-8(6-7)11(2,9)10/h3-6H,2H2,1H3,(H2,9,10)
InChI
CDJIROMHWRNVKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Viscous Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/22132-98-5.html
Boiling point
265.5+-33.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0534018.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)