CIAH9917A54C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-(Ethylsulfonyl)benzoic acid
About This Item
P. ebollizione
439.3+-37.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2-(ethylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O4S/c1-2-14(12,13)8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI
AHYZXIUNHHXCHO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0621072.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)