CIAH99179B2F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(4-Bromophenyl)[(tert-butoxycarbonyl)amino]acetic acid
About This Item
P. ebollizione
465.1+-40.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
(4-bromophenyl)[(tert-butoxycarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C13H16BrNO4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)8-4-6-9(14)7-5-8/h4-7,10H,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChI
HFPMULXPVQWEJG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0070379.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)