Documenti fondamentali
CIAH98DE3948
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl (3-bromo-2,2-dimethylpropyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.18
Numero MDL:
P. ebollizione
306.6+-25.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
tert-butyl (3-bromo-2,2-dimethylpropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20BrNO2/c1-9(2,3)14-8(13)12-7-10(4,5)6-11/h6-7H2,1-5H3,(H,12,13)
InChI
AGIDVDMCVNOYCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1397707-56-0.html
Boiling point
306.6+-25.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0541525.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)