CIAH98DE3858
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-8-amine
About This Item
P. ebollizione
145 C at 760 mmHg
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5,11H,2,4,6,10H2
InChI
LILSBXJJIIFDGR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0314714.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)