Documenti fondamentali
CIAH98D1F9B8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-3-(thiophen-3-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.22
Numero MDL:
P. ebollizione
332.7+-32.0 C at 760 mmHg
Punto di fusione
208-210 C
Iupac Name
3-(3-thienyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c8-6(3-7(9)10)5-1-2-11-4-5/h1-2,4,6H,3,8H2,(H,9,10)
InChI
UPDVATYZQLTZOZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/94333-62-7.html
Boiling point
332.7+-32.0 C at 760 mmHg
Melting Point
208-210 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0244855.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)