CIAH98B928B3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-phenylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-phenyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-11-9-16(10-12-17)13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,9-12H2,1-3H3
InChI
ALIYGTDWTPWSDQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0039083.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)