CIAH98850237
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Benzyl (2-(4-fluorophenyl)propan-2-yl)carbamate
About This Item
Iupac Name
benzyl 1-(4-fluorophenyl)-1-methylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H18FNO2/c1-17(2,14-8-10-15(18)11-9-14)19-16(20)21-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI
ADSNFANCPXTXQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0527483.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)