CIAH988500C3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine
About This Item
P. ebollizione
278.3+-25.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Inchi Code
1S/C10H23NO4/c1-12-7-9-14-5-3-11-4-6-15-10-8-13-2/h11H,3-10H2,1-2H3
InChI
FFCWGAORQXNZCL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0433236.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)