Documenti fondamentali
CIAH9885007A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Methoxypyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.13
Numero MDL:
Iupac Name
4-methoxy-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H6N2O2/c1-10-6-5(3-9)2-7-4-8-6/h2-4H,1H3
InChI
QFPUGGPMHMCQCR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, stored under nitrogen
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/133731-61-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0370264.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)