Documenti fondamentali
CIAH9884F687
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Amino-2-(pyridin-2-yl)ethanol dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.09
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-2-(2-pyridinyl)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-6(5-10)7-3-1-2-4-9-7;;/h1-4,6,10H,5,8H2;2*1H
InChI
CHZFBNDZYOIRDZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1187930-63-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0089917.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)