Documenti fondamentali
CIAH9884F646
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.63
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-9(14)6-5-8-11-7(10)3-4-13(8)12-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI
HVKZDATVDUBOCP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1363405-21-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0080364.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)