Documenti fondamentali
CIAH9884F636
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(5-Chloro-2-thienyl)-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.71
Numero MDL:
P. ebollizione
386.0+-27.0 C at 760 mmHg
Punto di fusione
129-130 C
Iupac Name
4-(5-chloro-2-thienyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2S2/c8-6-2-1-5(12-6)4-3-11-7(9)10-4/h1-3H,(H2,9,10)
InChI
KZOUOGWZDXYEDI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/123971-45-9.html
Boiling point
386.0+-27.0 C at 760 mmHg
Melting Point
129-130 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0075427.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)