Documenti fondamentali
CIAH987F5C7D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2,2-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Numero MDL:
P. ebollizione
64 C at 760 mmHg
Iupac Name
2,2-dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c1-7(2)5-6(8-3)9-4/h6H,5H2,1-4H3
InChI
HUYAEQCJNXODLQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/38711-20-5.html
Boiling point
64 C at 760 mmHg
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W011080.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)