Documenti fondamentali
CIAH987F386E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Acetamido-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)aceticacid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(acetylamino)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-6(11)10-8(9(12)13)7-2-4-14-5-3-7/h7-8H,2-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI
WBQXOUISLXTTBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1219171-26-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)