CIAH987F3836
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,2,3-Triaminoguanidine;hydrochloride
About This Item
Punto di fusione
234-236 C
Iupac Name
hydrazinecarbohydrazonohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/CH8N6.ClH/c2-5-1(6-3)7-4;/h2-4H2,(H2,5,6,7);1H
InChI
OJUDFURAIYFYBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0170536.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)