Documenti fondamentali
CIAH987F25C8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.12
Numero MDL:
P. ebollizione
147.75 C at 760 mmHg
Iupac Name
5,5,5-trifluoro-1-pentanol
Inchi Code
1S/C5H9F3O/c6-5(7,8)3-1-2-4-9/h9H,1-4H2
InChI
WNHMIKSCDKSJDI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/352-61-4.html
Flash Point
49.3+-17.0 C
Boiling point
147.75 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0121736.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)