CIAH987F1FBA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Phenylhydantoin
About This Item
Punto di fusione
182 C
Iupac Name
5-phenyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c12-8-7(10-9(13)11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,12H,(H2,10,11,13)
InChI
ADOMAKAQJWEGKL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0099333.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)