CIAH987F1210
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylamine
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1,4-5,10H,2-3,6,12H2
InChI
ZJHZHNDFXRZWHW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0041925.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)