CIAH987F082A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7-5-8(11-6-7)1-3-9-4-2-8;/h9H,1-6H2;1H
InChI
FNDQRJDGTZYKAB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0000750.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)