Documenti fondamentali
CIAH987EDD08
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(4-(tert-Butyl)thiazol-2-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.28
Numero MDL:
Iupac Name
(4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H14N2S/c1-8(2,3)6-5-11-7(4-9)10-6/h5H,4,9H2,1-3H3
InChI
COFQRTLOIPDNTM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C, protect from light
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/184839-20-1.html