CIAH987ED2EA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 6-nitronicotinate
About This Item
P. ebollizione
338.8+-27.0 C at 760 mmHg
Punto di fusione
130-131 C
Iupac Name
methyl 6-nitronicotinate
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c1-13-7(10)5-2-3-6(8-4-5)9(11)12/h2-4H,1H3
InChI
PHIAHISRDZCZKN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0131620.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)