CIAH987EC779
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Bromothiophene-3-carbonitrile
About This Item
P. ebollizione
284.3+-25.0 C at 760 mmHg
Punto di fusione
No data available
Iupac Name
2-bromo-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2BrNS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-2H
InChI
GHMDOVNPFWGFSZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0096797.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)