Documenti fondamentali
CIAH987EC2E1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Meso-tetrakis(4-aminophenyl)porphyrin
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
674.81
Numero MDL:
Iupac Name
4-[7,12,17-tris(4-aminophenyl)-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1~3,6~.1~8,11~.1~13,16~]tetracosa-1,3(24),4,6,8,10,12,14,16(22),17,19-undecaen-2-yl]phenylamine
Inchi Code
1S/C44H34N8/c45-29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(49-33)42(26-3-11-30(46)12-4-26)37-21-23-39(51-37)44(28-7-15-32(48)16-8-28)40-24-22-38(52-40)43(36-20-18-34(41)50-36)27-5-13-31(47)14-6-27/h1-24,49,52H,45-48H2/b41-33-,41-34?,42-35-,42-37?,43-36-,43-38?,44-39-,44-40?
InChI
REPFNYFEIOZRLM-VQHGFYMWSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/22112-84-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0085620.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)