Documenti fondamentali
CH6947294146
Chem Impex International, Inc.
4-[(Boc)2-guanidino]phenylacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.44
Numero MDL:
Punto di fusione
130 - 131 C
Iupac Name
[4-({bis[(tert-butoxycarbonyl)amino]methylene}amino)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C19H27N3O6/c1-18(2,3)27-16(25)21-15(22-17(26)28-19(4,5)6)20-13-9-7-12(8-10-13)11-14(23)24/h7-10H,11H2,1-6H3,(H,23,24)(H2,20,21,22,25,26)
InChI
NSLPHFNMIHNLKV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0 - 8 C
Purity
99%
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Light yellow crystalline powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-boc-sub-2-sub-guanidino-phenylacetic-acid/20896?cid=1
Melting Point
130 - 131 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-boc-sub-2-sub-guanidino-phenylacetic-acid/20896?cid=1