CH6371388154
Chem Impex International, Inc.
3,5-Dimethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
3,5-dimethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-7-3-4-10-9(5-7)8(2)11(6-12)13-10/h3-6H,1-2H3
InChI
TYIPIMZOCMOZOM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-5-dimethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde/17073?cid=0
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)